Learn More
ADDA 5 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
ADDA 5 hydrochloride is a partial non-competitive inhibitor of cytochrome c oxidase (CcO), with IC50s of 18.93 μM and 31.82 μM for purified CcO from human glioma and bovine heart, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ADDA 5 hydrochloride |
| CAS | 473268-46-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H36ClNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 65 mg/mL (160.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC(COCCC1(C2)CC3CC2CC(C3)C1)CN4CC5=C(C=CC=C5)CC4.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 406.0 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.0 |
| Mostrar más |