Learn More
Adavosertib, MedChemExpress
Código de producto. 16444338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444338 10 mg 10 miligramos
16417057 5 mg 5 miligramos
16400667 50 mg 50 miligramos
16415256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16444338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10993
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adavosertib
CAS 955365-80-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32N8O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD1775 MK-1775
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Peso molecular (g/mol) 500.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.6
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease