Learn More
Adarotene, MedChemExpress
Descripción
Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adarotene |
| CAS | 496868-77-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H26O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ST1926 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (66.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(C2=CC=C(O)C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 374.47 |
| Mostrar más |