Learn More
Interscience Adaptador para placa de Petri
Código de producto. 13425199
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Contador automático de colonias, Scan 300/500/1200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13425199 Contador automático de colonias, Scan 300/500/1200 cada uno
1 options
Código de producto. 13425199 Proveedor Interscience N.º de proveedor 436005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    137.38€ / paquete de 1
    Ahorro 1.62€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Adaptador para placa de Petri (55 mm)
Adaptador para placas Petri de Ø 55 mm para Scan 300/500/1200 (accesorio opcional)
Especificaciones
Descripción Adaptador para placas Petri de Ø 55 mm para Scan 300/500/1200 (accesorio opcional)
Tipo Contacto Placa de Petri
Para utilizar con (equipo) Contador automático de colonias, Scan 300/500/1200