Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante TX-150
Código de producto. 15145263 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tubo:
Microtubo
Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml
Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml
Tubo cónico o con faldón de 50 ml
Tubo de orina de 13 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Tubo para IVF de 11 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tubo Tamaño de la unidad
15145263 Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml paquete de 4
15165243 Tubo para recogida de muestras de sangre de 3/5 ml cada uno
15183263 Tubo para IVF de 11 ml paquete de 4
15135243 Tubo cónico o con faldón de 50 ml paquete de 4
15105253 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml paquete de 4
15195243 Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml paquete de 4
15135263 Microtubo paquete de 4
15551510 Tubo de orina de 13 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15145263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    346.50€ / paquete de 4
    Ahorro 85.50€
    19% Descuento
En stock
Adaptadores de tubos variados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Tubo con faldilla/fondo plano universal de 25 ml
Capacidad 25 mL
Diámetro máx. del tubo 25 mm
Longitud máx. del tubo 120 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillos cónicos de 50 ml para rotor TX-150