Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotores con cestillo basculante Thermo Scientific TX-1000
Código de producto. 13419409 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
100 x 9/10 ml
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundos
4 x 750 mL
48 x 50 mL
4 × 500 ml
8 x 250 mL
96 x 15 mL
Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 ml
Para utilizar con (equipo):
Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml)
Frasco Corning de 500 ml
Frasco Nalgene de 500 ml
Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
Frasco para productos biológicos de 1000 ml
Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750
Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal)
Soportes de microplacas
Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml
Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml
Tubos cónicos de 15 ml
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13419409 96 x 15 mL Tubos cónicos de 15 ml paquete de 4
15151826 100 x 9/10 ml Tubo para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml paquete de 4
11781268 164 x 4,5/6 ml Tubo para recogida de muestras de sangre de 4,5/6 ml 4 sets
15109645 Bolsas de sangre pequeñas de 150 a 300 ml Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (<350 ml) cada uno
15339695 4 x 1000 mL Frasco para productos biológicos de 1000 ml paquete de 4
15382117 20 x 50 mL Recipientes de biocontención doble de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (puede combinarse con las tapas ClickSeal) paquete de 4
15302127 48 x 50 mL Tubo de Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml paquete de 4
15149485 4 x 500 mL Frasco Nalgene de 500 ml paquete de 4
15159485 4 x 250 mL Frasco cónico de 250 ml o frasco Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml o frasco cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml paquete de 4
15169485 4 × 500 ml Frasco Corning de 500 ml paquete de 4
15109504 4 x 6 ml estándar o 4 x 2 ml de pocillos profundos Soportes de microplacas paquete de 4
13408999 4 x 750 mL Frasco para productos biológicos de boca ancha de polipropileno de 750 ml y cualquier adaptador redondo para TX-750 paquete de 4
15290525 8 x 250 mL Frasco Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 13419409 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    539.43€ / paquete de 4
    Ahorro 110.57€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Un surtido de adaptadores para ofrecer una excelente flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 96 x 15 mL
Diámetro máx. del tubo 17,5 mm
Longitud máx. del tubo 121 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos cónicos de 15 ml
Tamaño del tubo 15 ml