Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores rectos, para receptores de destilación conforme a Bredt
Descripción
- Adaptadores rectos
- Con dos tomas NS
- Conexión de vacío: GL 18
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Toma superior NS 14/23, toma inferior NS 19/26 |