Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores rectos, para receptores de destilación conforme a Bredt
Código de producto. 10602092
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma superior NS 14/23, toma inferior NS 19/26
Toma superior NS 29/32, toma inferior NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10602092 Toma superior NS 14/23, toma inferior NS 19/26 cada uno
10169360 Toma superior NS 29/32, toma inferior NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602092 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05285106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Adaptadores rectos
  • Con dos tomas NS
  • Conexión de vacío: GL 18
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma superior NS 14/23, toma inferior NS 19/26