Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para tubos de muestras
Código de producto. 11833503
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de muestra de 0,4 ml
Tubos de muestra de 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11833503 Tubos de muestra de 0,4 ml paquete de 6
10732711 Tubos de muestra de 0,5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11833503 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor C1206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    45.12€ / paquete de 6
    Ahorro 4.23€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para microcentrífugas. Los adaptadores Fisherbrand™ para tubos de muestra son duraderos y resistentes.
  • Color blanco
  • Disponible para diferentes tamaños de tubos
Especificaciones
Tipo Adaptador
Para utilizar con (equipo) Tubos de muestra de 0,4 ml
N.° por paquete 6/paquete