Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para cestillos para bolsas de sangre para Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotores de 12/16
Código de producto. 15610937 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15610937 12/16 x 500 ml paquete de 2
15723088 12/16 x 500 ml paquete de 2
15733088 12/16 x 450 ml paquete de 2
15743088 12/16 x 300 ml paquete de 2
15708359 12/16 x 300 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15610937 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003851
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quíntuple o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical en cubos de bolsas de sangre dobles para rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16.
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el 12 rotor oscilante HAEMAFlex proporciona una capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Seleccione adaptadores para bolsas de sangre de doble quinquión (tamaño XXL, XL o M) o adaptadores de gancho para separaciones de sangre de cordón umbilical (tamaño XXL o M).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para bolsas de sangre
Capacidad 12/16 x 500 ml
Para utilizar con (equipo) Bolsa de sangre doble
Descripción Adaptador de bolsa de sangre Quin doble para talla XXL (110 x 88mm) (juego de 2)
N.° por paquete Set of 2