Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores, doblados, para receptores de destilación conforme a Bredt
Descripción
- Adaptadores, doblados, para recipientes de destilación
- Adaptadores doblados conforme a Bredt (105°)
- Con dos tomas NS
- Conexión de vacío: GL 18
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Junta cónica estándar | Zócalo superior NS 14/23, Zócalo inferior NS 19/26 |