Learn More
Berthold Technologies Viales adaptadores 15 x 42 mm
Código de producto. 31777384 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Adaptadores (10 Pc.)
Código de producto. Incluye
31777384 Adaptadores (10 Pc.)
1 options
Código de producto. 31777384 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 32737
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para usar con luminómetros portátiles de tubo para junior.
  • Evitar que los tubos se muevan durante la medición
  • Proteger la cámara de muestra de la contaminación
  • Contienen derrames de reactivos dentro del adaptador
  • Permite un reemplazo rápido del adaptador
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro portátil Junior LB 9509
Altura (métrico) 42 mm
Anchura (métrico) 15 mm
Incluye Adaptadores (10 Pc.)