Learn More
asecos™ Adaptador para UFA
Código de producto. 11918827 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para modelos anteriores al tipo VBF.197 y otras marcas (con tapón de aire de escape DN de 75 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11918827 Para modelos anteriores al tipo VBF.197 y otras marcas (con tapón de aire de escape DN de 75 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 11918827 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 15784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.90€
    164.10€ / paquete de 1
    Ahorro 43.80€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Adaptador para su uso con el sistema de filtración de aire de recirculante UFA
  • Para la serie de modelos anteriores al tipo VBF.197 y armarios de terceros (con conexión DN de 75 mm)
  • Altura = 160 mm
Especificaciones
Descripción Adaptador para el sistema de filtración de aire de recirculación
Para utilizar con (equipo) Para modelos anteriores al tipo VBF.197 y otras marcas (con tapón de aire de escape DN de 75 mm)
Revestimiento de superficie Pintado
Peso (métrico) 2,50 kg
Material Acero
Tipo de producto Adaptador