Learn More
asecos™ Adaptador para UFA
Código de producto. 11908827 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armarios altos de 1555 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11908827 Armarios altos de 1555 mm de ancho cada uno
1 options
Código de producto. 11908827 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 30391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.55€
    98.12€ / paquete de 1
    Ahorro 18.43€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Adaptador para su uso con el sistema de filtración de aire de recirculante UFA, altura = 90 mm
  • Con pintura de acero laminado
  • Para los modelos: XL90, VBF.(T)197
  • Para armarios altos con cuerpo ancho de 1555 cm
  • Para su uso con el sistema de filtración de aire de recirculante UFA, altura = 90 mm
Especificaciones
Descripción Adaptador para su uso con el sistema de filtración de aire de recirculante UFA, altura = 90 mm
Para utilizar con (equipo) Armarios altos de 1555 mm de ancho
Revestimiento de superficie Pintado
Peso (métrico) 1,50 kg
Material Acero
Tipo de producto Adaptador