Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para puntas de pipeta de 100 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Adaptador de punta |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta de 100 μl |