Learn More
Berthold Technologies Adaptador para tubos microcentrífugas
Código de producto. 31777304 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Adaptador (1 Pc.)
Código de producto. Incluye
31777304 Adaptador (1 Pc.)
1 options
Código de producto. 31777304 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 57064S
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Para el luminómetro de tubos Berthold Lumat LB 9510
  • Los adaptadores para tubos de microcentrífuga ya están incluidos con el Lumat, pero se pueden comprar por separado si es necesario.
Tekniske data
Tipo Adaptador
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
Incluye Adaptador (1 Pc.)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.