Learn More
Berthold Technologies Adaptador para tubos de 12 x 75 mm
Código de producto. 31777319 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Adaptador (1 Pc.)
Código de producto. Incluye
31777319 Adaptador (1 Pc.)
1 options
Código de producto. 31777319 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 56729S
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Adaptador de tubo para soportar mediciones de tubos con luminómetros de tubo compatibles.
  • Los adaptadores para tubos de 12 x 75 mm ya están incluidos con el Lumat, pero se pueden comprar por separado si es necesario.
Especificaciones
Tipo Adaptador
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
Incluye Adaptador (1 Pc.)