Learn More
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Descripción
- Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
- Para rotores Hettich
- Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Sangre/orina, fondo redondo |
| Capacidad | 30 tubos de 2,7 a 7 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 12 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890 |
| Recipientes por adaptador | 30 |