Learn More
Hettich™ Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Código de producto. 10032153
Change view
Click to view available options
Capacidad:
19 tubos de 4 a 15 ml
2 x 100 mL
21 tubos de 1,6 a 7 ml
225 mL
250 mL
30 tubos de 2,7 a 7 ml
4 x 50 mL
7 x de 25 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10032153 2 x 100 mL cada uno
12013914 30 tubos de 2,7 a 7 ml cada uno
10783087 19 tubos de 4 a 15 ml cada uno
12023914 21 tubos de 1,6 a 7 ml cada uno
12033914 7 x de 25 a 30 ml cada uno
12043914 4 x 50 mL cada uno
10215592 250 mL cada uno
11435048 225 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10032153 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 4442
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 2 x 100 mL
Diámetro máx. del tubo 44 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portadores n.º 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Recipientes por adaptador 2