Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 1427, para tubos cónicos
Código de producto. 10001932
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10001932 1 tubo de 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10001932 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 5276
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador para portador nº 1427
  • Para rotores Hettich
  • Compatible con una amplia gama de tubos para numerosas aplicaciones
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 1 tubo de 50 ml
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portador nº 1427
Recipientes por adaptador 1