Learn More
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit
Código de producto. 10678113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10678113 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10678113 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV5099
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Kit de ensayo de quinasas universal Adapta™
The Adapta™ Universal Kinase Assay Kit is a homogenous, fluorescence-based immunoassay for the detection of ADP produced by kinases or other ATP dependent enzymes.
For more information, please visit www.invitrogen.com/adapta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Ensayo de quinasas universal
Entrada del ensayo Ensayo bioquímico de acumulación de ADP
Contenido y almacenamiento Los kits de ensayo de quinasas universal Adapta™ se envían en hielo seco y deben almacenarse a -20 °C.
Método de detección Fluorescente
Formato Placa de 384 pocillos
Tipo Kit de ensayo de quinasa
Excitación/emisión 340⁄615, 665
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
ID de gen (Entrez) 1022, 1147, 120892, 1612, 3376, 5289, 5290, 5294, 8536
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647, Europio
Línea de productos Adapta
Cantidad 1 kit
Presentación de datos Punto final
Condiciones de envío Hielo seco
Entrada diana CAMK1, PIK3C2B, PIK3C3, PIK3CG, SPHK2, PI4KB, PIK3C2A, GSG2, LRRK2, CDK7/ciclina H/MNAT1, PI4KA, LRRK2 G2019S, CDK9/ciclina T1, PIK3CA/PIK3R1, SPHK1, PIK3CD/PIK3R1, DAPK1
Enzima diana Quinasas (múltiples)
Quinasas validadas CAMK1, CDK7, CDK9, CHUK, LRRK2, PI4KB, PIK3C2B, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3C2A