Learn More
Adapaleno USP Compuesto relacionado B, Mikromol™
Código de producto. 30052469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052469 100 mg 100 miligramos
30049591 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052469 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0681.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Adapaleno USP Compuesto relacionado B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester)
CAS 106685-41-0
Nombres de analitos o componentes Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(4-methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-, methyl ester, Adapalene Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(OC)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
Nombre IUPAC 6-[3-(1-adamantil)-4-metoxifenil]naftaleno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 426.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.2195 g/mol