Learn More
Adapaleno USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Descripción
Adapaleno USP Compuesto relacionado A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-Bromo-2-naphthoate |
| CAS | 33626-98-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 6-Bromo-2-naphthoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H9 Br O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate, Adapalene Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | metil 6-bromonaftaleno-2-carboxilato |
| Mostrar más |