Learn More
Adapaleno, TRC
Código de producto. 30318218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318218 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30318218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA22500025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adapalene
CAS 106685-40-9
Fórmula molecular C28 H28 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMILES COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6-[3-(1-adamantil)-4-metoxifenil]naftaleno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 412.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.2038