Learn More
Adapaleno, Mikromol™
Descripción
Adapaleno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adapalene |
| CAS | 106685-40-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Adapalene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C28 H28 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[3-(1-adamantil)-4-metoxifenil]naftaleno-2-carboxílico |
| Mostrar más |