Learn More
Éster Metílico de Adapaleno, TRC
Código de producto. 30132602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132602 250 mg 250 miligramos
30007999 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA225010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106685-41-0
Fórmula molecular C29 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 426.55
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(4-methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-, methyl ester
Nombre IUPAC metilo 6-[3-(1-adamantil)-4-metoxifenil]naftaleno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(OC)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester)
Nombres de analitos o componentes Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester)
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.2195
Porcentaje de pureza >95%