Learn More
Adapaleno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adapalene-d3 |
| CAS | 1276433-89-6 |
| Fórmula molecular | C28H25D3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6-[4-(Methoxy-d3)-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-naphthoic Acid, CD-271-d3, Differin-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC1=CC=C(C2=CC=C(C=C(C(O)=O)C=C3)C3=C2)C=C1C4(C[C@H]5C6)C[C@H]6C[C@H](C5)C4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-[3-(1-adamantil)-4-(trideuteriometoxi)fenil]naftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 415.54 |