Learn More
R&D Systems™ Adapalene
Código de producto. 18085572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18085572 50 mg 50 miligramos
18065052 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085572 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2852/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RARβ and RARγ agonist
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106685-40-9
Fórmula molecular C28H28O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adapalene
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.52
Pureza >98%
Peso molecular 412.529