Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adapaleno
Código de producto. 16594414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594414 5 g 5 g
16584414 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594414 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464500050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 106685-40-9 | C28H28O3 | 412.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106685-40-9
Fórmula molecular C28H28O3
Peso molecular (g/mol) 412.53
Clave InChI LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 6-[3-(adamantan-1-il)-4-metoxifenil]naftaleno-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=C(C=C1C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adapalene
Punto de fusión 324.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.53