Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adapalene |
| Punto de fusión | 324.0°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.53 |
Seguridad y manipulación
- Adapalene
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Adapalene