Learn More
Ácido Adamantoico, TRC
Código de producto. 30328722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328722 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30328722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20820025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantoic Acid
CAS 828-51-3
Fórmula molecular C11H16O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC ácido adamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 180.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115