Learn More
Adamantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adamantanine |
| CAS | 42381-05-5 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-carboxylic Acid, 2-Aminoadamantane-2-carboxylic Acid, NSC 145160 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO2/c12-11(10(13)14)8-2-6-1-7(4-8)5-9(11)3-6/h6-9H,1-5,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | NC1(C2CC3CC(CC1C3)C2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminoadamantano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.126 |