Learn More
adamantano, Mikromol™
Código de producto. 30052713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052713 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052713 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0564.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Adamantano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
CAS 281-23-2
Nombres de analitos o componentes Adamantane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Nombre IUPAC adamantano
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,1252 g/mol