Learn More
Ácido adamantano-d15-carboxílico, TRC
Código de producto. 30179650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179650 2.5 mg 2.50 miligramo
30179452 5 mg 5 miligramos
30179601 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2082012.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33830-12-5
Fórmula molecular C11 D15 H O2
Peso molecular (g/mol) 195.336
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-d15-1-carboxylic acid (ACI), 1-Adamantane-d15-carboxylic acid (8CI), 1-Adamantanecarboxylic acid-d15, 1-Adamantyl-d15-carboxylic acid, 1-Carboxyadamantane-d15, Adamantoic acid-d15, Adamantoic Acid-D15
Nombre IUPAC 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-ácido carboxílico
SMILES [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)(C3([2H])[2H])C2([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-d15-carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2092