Learn More
Ácido adamantano-d15-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adamantane-d15-carboxylic Acid |
| CAS | 33830-12-5 |
| Fórmula molecular | C11 D15 H O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-d15-1-carboxylic acid (ACI), 1-Adamantane-d15-carboxylic acid (8 CI), 1-Adamantanecarboxylic acid-d15, 1-Adamantyl-d15-carboxylic acid, 1-Carboxyadamantane-d15, Adamantoic acid-d15, Adamantoic Acid-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9 H,1-6H2,(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.336 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.2092 g/mol |
| Mostrar más |