Learn More
Ácido adamantano-1-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11409813
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11409813 25 g 25 g
11419813 100 g 100 g
11429813 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11409813 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12959.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 828-51-3 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como estabilizador en la síntesis de nanopartículas1 de CoPt3 monodispersas, altamente cristalinas y nanopartículas porosas de platino. Es un inhibidor de CerK potente y reversible.
Solubilidad
Insoluble en agua. La solubilidad en metanol produce una turbidez muy leve. Soluble en etanol, cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 828-51-3
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.247
Número MDL MFCD00074720
Clave InChI JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
Nombre IUPAC ácido adamantano-1-carboxílico
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Adamantane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 173°C to 176°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1910637
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Adamantane-1-carboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Adamantane-1-carboxylic acid