Learn More
Adamantano-1-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476917 1 g 1 g
11486917 5 g 5 g
11496917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14352.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23074-42-2 | C11H15N | 161.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23074-42-2
Fórmula molecular C11H15N
Peso molecular (g/mol) 161.248
Número MDL MFCD00074731
Clave InChI FQFZASRJFRAEIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantanecarbonitrile, 1-cyanoadamantane, 1-adamantyl cyanide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carbonitrile, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbonitrile, adamantanecarbonitrile, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbonitrile, 1-adamantylnitrile, pubchem8757
PubChem CID 90878
Nombre IUPAC adamantano-1-carbonitrilo
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane-1-carbonitrile
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.25
Porcentaje de pureza 97%