Learn More
KD Scientific Adagio Software de control de bombas de jeringa
Código de producto. 13433649
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bombas de jeringa Legato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13433649 Bombas de jeringa Legato cada uno
1 options
Código de producto. 13433649 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 788000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    671.63€ / paquete de 1
    Ahorro 50.37€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para Legato™ Bombas de jeringa. Una licencia para el software en USB llave.
  • Instalación sencilla y de bajo coste
  • Gráfico de evolución del flujo
  • Programas de importación y exportación
  • Control manual de bomba rápido y sencillo
  • Monitorizar una o más bombas
  • Registro de datos del programa
Especificaciones
Tipo Software de control
Para utilizar con (equipo) Bombas de jeringa Legato
Tensión 0/1 V