Learn More
WTW™ Adaptador modelo ADA-DIN-BNC
Código de producto. 10587451
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector BNC, toma DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10587451 Conector BNC, toma DIN cada uno
1 options
Código de producto. 10587451 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 108509
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Tipos de conector Conector BNC, toma DIN
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Tipo Adaptador
Para utilizar con (aplicación) Conexión de electrodos de pH con conector BNC a un medidor con toma DIN