Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10145140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145140 25 g Frasco de vidrio 25 g
10321044 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145140 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228010250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26239-55-4
Fórmula molecular C6H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 190.155
Número MDL MFCD00008031
Clave InChI QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Absorbancia (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm
Nombre del producto químico o material ADA
Condiciones de absorbancia (9% soln. in 1M NaOH)
Nombre de nota For biochemistry
Punto de fusión 219.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (110°C, 5 hrs)
Fórmula lineal H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 135
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en benceno, cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica