Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, +98 %
Código de producto. 11412328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412328 25 g 25 g
11422328 100 g 100 g
11432328 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412328 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15267.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
ADA used to prepare immobilized pH gradients. It can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. It has been used in a study to describe the application of scanning capacitively coupled contactless conductivity detection (SC(4)D) for the determination of pH dependant behaviour of two aminopolycarboxylates immobilized onto the surface of a monolithic capillary column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ADA utilizado para preparar gradientes de pH inmovilizados. Se puede utilizar para estudiar tampones biológicos y compuestos zwitteriónicos. Se ha utilizado en un estudio para describir la aplicación del barrido de la detección de conductividad sin contacto (SC(4)D) acoplada de forma capacitiva para determinar el comportamiento dependiente del pH de dos aminopolicarboxilatos inmovilizados en la superficie de una columna capilar monolítica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26239-55-4
Fórmula molecular C6H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 190.155
Número MDL MFCD00008031
Clave InChI QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-acetamido iminodiacetic acid, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl azanediyl diacetic acid, carbamoylmethylaminodiacetic acid, ada, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl imino diacetic acid, n-carbamoylmethyl iminodiacetic acid, glycine, n-2-amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl, n-carbamoylmethyliminodi acetic acid, unii-5c4r3o704e
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-2-oxoetil)-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADA
Punto de fusión ∼218°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1787181
Índice Merck 14,147
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza ≥98%