Learn More
ADA, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453799 250 mL 250 ml
15443799 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61176.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7415-22-7
Fórmula molecular C6H9N2NaO5
Peso molecular (g/mol) 212.137
Número MDL MFCD00065483
Clave InChI QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
Nombre IUPAC sodio;2-[(2-amino-2-oxoetil)-(carboximetil)amino]acetato
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADA buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL