Learn More
ADA, solución de tampón de 0,2 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ADA buffer soln. |
| Color | Incolora |
| Concentración | 0.2 M |
| pH | 6.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |