Learn More
AD-mix-Beta (grado técnico), TRC
Código de producto. 30011489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011489 50 g 50 g
30011353 250 mg 250 miligramos
30012886 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA20000550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148618-32-0
Fórmula molecular C48H54N6O4
Peso molecular (g/mol) 779
Sinónimo AD-mix-beta
Nombre IUPAC 4-[(S)-[(2S,4R,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metaxiquinolina-4-il)metaxi]-1-[(R)-[(2R,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolina-4-il)metoxi]ftalazina
SMILES CCCCCCC\C=C/CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AD-mix-beta
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32+,43+,44-,45+,46-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1615.067