Learn More
Metabolito C de acinonapir, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30325318 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30325318 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10045705
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acynonapyr Metabolite C
CAS 1426296-49-2
Nombres de analitos o componentes Acynonapyr Metabolite C
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H24 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 3-[2-propoxy-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (3-endo)- (ACI), Acynonapyr Metabolite C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24F3NO2/c1-2-8-23-17-9-12(18(19,20)21)6-7-16(17)24-15-10-13-4-3-5-14(11-15)22-13/h6-7,9,13-15,22H,2-5,8,10-11H2,1H3/t13-,14+,15+
SMILES CCCOc1cc(ccc1O[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (1R,5S)-3-[2-propoxi-4-(trifluorometil)fenoxi]-9-azabiciclo[3.3.1]nonano
Peso molecular (g/mol) 343.38387
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1759 g/mol