Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de acilación
Código de producto. 12676983 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12676983 2/Paq. paquete de 2
1 options
Código de producto. 12676983 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    175.35€ / paquete de 2
    Ahorro 12.65€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especificaciones
Para utilizar con GC
Concentración estándar 1 ml
Componentes estándar MBTFA, TFAA, MBHFBA
Cantidad 2/Paq.
Tipo de producto Kit de acilación