Learn More
Macherey-Nagel™ Pack acilante MBTFA
Código de producto. 12474050 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12474050 1 juego paquete de 10
1 options
Código de producto. 12474050 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701410.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    182.70€ / paquete de 10
    Ahorro 12.30€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con Uso analítico
Riesgos En caso de que los valores de pH sean inferiores a 5 o superiores a 9 entonces es irritante
Concentración estándar Del 95 al 100%
Almacenamiento Almacenamiento seguro
Cantidad 1 juego
Tipo de producto Pack acilante MBTFA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MBTFA, 1x10 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-bis(trifluoroacetamide)