Learn More
Macherey-Nagel™ Pack acilante HFBA
Código de producto. 12474020 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12474020 10 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 12474020 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701110.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    151.20€ / paquete de 10
    Ahorro 10.80€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Concentración estándar 1 ml
Cantidad 10 ml
Tipo de producto Pack acilante HFBA
compliance-icons
Nombre del producto
  • HFBA, 1x10 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric anhydride