Learn More
Macherey-Nagel™ HFBA acilante
Código de producto. 10497621 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497621 20/Paq. paquete de 20
1 options
Código de producto. 10497621 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701110.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    295.05€ / paquete de 20
    Ahorro 18.95€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Para utilizar con Alcoholes, Fenoles, Ácidos carboxílicos, Aminas, Aminoácidos, Esteroides, FID, ECD
Concentración estándar 1 ml
Componentes estándar Muestra, disolvente, cloroformo, hexano, anhídrido
Cantidad 20/Paq.
Tipo de producto HFBA acilante