Learn More
Aciclovir, TRC
Código de producto. 17921235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921235 25 mg 25 miligramos
17992655 50 mg 50 miligramos
17924085 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19240025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59277-89-3
Fórmula molecular C8 H11 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 225.2
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-1H-purina-6-una
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aciclovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0862
Porcentaje de pureza >95%